6-Acetyl-2-mercaptonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346127-1G
APOSOR346127-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346127-1G
6-Acetyl-2-mercaptonicotinonitrile
6-Acetyl-2-mercaptonicotinonitrile
Formule: C₈H₆N₂OS
MW: 178,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204161
Numéro CAS: 175277-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité