Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-tert-Butylbenzonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(tert-Butyl)benzonitrile

OR346150-1G
APOSOR346150-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346150-1G
3-tert-Butylbenzonitrile
3-tert-Butylbenzonitrile


Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448298
Numéro CAS: 154532-34-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité