2-(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346153-1G
APOSOR346153-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346153-1G
2-(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)phenylamine
2-(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845689
Numéro CAS: 1208081-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité