6-tert-Butyl-nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(tert-Butyl)nicotinonitrile
OR346171-1G
APOSOR346171-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346171-1G
6-tert-Butyl-nicotinonitrile
6-tert-Butyl-nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845758
Numéro CAS: 56029-45-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité