5-Bromo-benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
OR346190-1G
APOSOR346190-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346190-1G
5-Bromo-benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
5-Bromo-benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₅BrOS
MW: 241,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227154
Numéro CAS: 7312-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité