2,2-Dimethyl-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346192-1G
APOSOR346192-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346192-1G
2,2-Dimethyl-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazine
2,2-Dimethyl-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878805
Numéro CAS: 5226-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité