(E)-3-Bromo-2-tert-butoxycarbonylaminobut-2-enoic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346210-1G
APOSOR346210-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346210-1G
(E)-3-Bromo-2-tert-butoxycarbonylaminobut-2-enoic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-tert-butoxycarbonylaminobut-2-enoic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₆BrNO₄
MW: 294,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142811
Numéro CAS: 475288-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité