(2E,4E)-2-Cyano-5-phenyl-penta-2,4-dienoic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346272-1G
APOSOR346272-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346272-1G
(2E,4E)-2-Cyano-5-phenyl-penta-2,4-dienoic acid methyl ester
(2E,4E)-2-Cyano-5-phenyl-penta-2,4-dienoic acid methyl ester
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00999317
Numéro CAS: 41109-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité