5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulphonic acid amide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346287-1G
APOSOR346287-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346287-1G
5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulphonic acid amide
5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulphonic acid amide
Formule: C₉H₈N₂O₂S₂
MW: 240,302 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00107905
Numéro CAS: 190659-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité