4-(4-Nitro-phenyl)-pyrimidine-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346298-1G
APOSOR346298-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346298-1G
4-(4-Nitro-phenyl)-pyrimidine-2-thiol
4-(4-Nitro-phenyl)-pyrimidine-2-thiol
Formule: C₁₀H₇N₃O₂S
MW: 233,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940450
Numéro CAS: 155957-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité