2-Amino-5-tert-butyl-benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-tert-butylbenzonitrile
OR346307-1G
APOSOR346307-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR346307-1G
2-Amino-5-tert-butyl-benzonitrile
2-Amino-5-tert-butyl-benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408810
Numéro CAS: 874814-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité