(1,4-Diphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346308-1G
APOSOR346308-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346308-1G
(1,4-Diphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanol
(1,4-Diphenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanol
Formule: C₁₇H₁₅NO
MW: 249,307 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21362495
Numéro CAS: 1355334-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité