2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346309-1G
APOSOR346309-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346309-1G
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657208
Numéro CAS: 98026-88-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité