Diethyl 2-oxoheptyl phosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346314-1G
APOSOR346314-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346314-1G
Diethyl 2-oxoheptyl phosphonate
Diethyl 2-oxoheptyl phosphonate
Formule: C₁₁H₂₃O₄P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573488
Numéro CAS: 3450-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité