2-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346318-500MG
APOSOR346318-500MGEA 0 EUR InStock
APOSOR346318-500MG
2-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
2-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Formule: C₁₁H₉NOS
MW: 203,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573496
Numéro CAS: 1401521-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité