Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346325-1G
APOSOR346325-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346325-1G
Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylmethanol
Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylmethanol
Formule: C₆H₆N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368518
Numéro CAS: 349480-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité