4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Isopropylhydrazinecarbothioamide
OR346343-1G
APOSOR346343-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346343-1G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₄H₁₁N₃S
MW: 133,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025144
Numéro CAS: 13431-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité