6-Phenyl-pyridazine-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346358-1G
APOSOR346358-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346358-1G
6-Phenyl-pyridazine-3-thiol
6-Phenyl-pyridazine-3-thiol
Formule: C₁₀H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09039301
Numéro CAS: 51841-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité