4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346363-1G
APOSOR346363-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346363-1G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₅
MW: 280,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24386147
Numéro CAS: 459157-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité