4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
OR346364-1G
APOSOR346364-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346364-1G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658488
Numéro CAS: 459157-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité