1-Butyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346369-1G
APOSOR346369-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346369-1G
1-Butyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
1-Butyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₂H₂₃NO₂
MW: 213,317 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16152773
Numéro CAS: 74045-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité