2-(Chloromethyl)-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonitrile
OR346379-1G
APOSOR346379-1GEA 751 EUR InStock
APOSOR346379-1G
2-(Chloromethyl)-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile 95+%
2-(Chloromethyl)-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₆ClN₃
MW: 191,617 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234907
Numéro CAS: 150613-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité