(Quinolin-8-ylmethyl)amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Quinolin-8-ylmethanamine
OR346387-1G
APOSOR346387-1GEA 318 EUR InStock
APOSOR346387-1G
(Quinolin-8-ylmethyl)amine 95+%
(Quinolin-8-ylmethyl)amine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08572158
Numéro CAS: 15402-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité