Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-methylnicotinoyl chloride 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR346419-1G
APOSOR346419-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR346419-1G
2-Chloro-4-methylnicotinoyl chloride 95+%
2-Chloro-4-methylnicotinoyl chloride


Formule: C₇H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142813
Numéro CAS: 50839-95-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité