5-Bromo-2-chloronicotinoyl chloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346454-1G
APOSOR346454-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR346454-1G
5-Bromo-2-chloronicotinoyl chloride 95+%
5-Bromo-2-chloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₂BrCl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827961
Numéro CAS: 78686-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité