3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346460-500MG
APOSOR346460-500MGEA 359 EUR InStock
APOSOR346460-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,164 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10700240
Numéro CAS: 88511-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité