1,2-Dipiperidinoethane 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346505-1G
APOSOR346505-1GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR346505-1G
1,2-Dipiperidinoethane 95+%
1,2-Dipiperidinoethane
Formule: C₁₂H₂₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014644
Numéro CAS: 1932-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité