2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-6-ylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346521-1G
APOSOR346521-1GEA 751 EUR InStock
APOSOR346521-1G
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-6-ylamine 95+%
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-6-ylamine
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447508
Numéro CAS: 929973-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité