4-Isopropylpicolinic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Isopropylpyridine-2-carboxylic acid
OR346542-1G
APOSOR346542-1GEA 751 EUR InStock
APOSOR346542-1G
4-Isopropylpicolinic acid 95+%
4-Isopropylpicolinic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437963
Numéro CAS: 83282-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité