1-[6-(3-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346549-1G
APOSOR346549-1GEA 265 EUR InStock
APOSOR346549-1G
1-[6-(3-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
1-[6-(3-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404915
Numéro CAS: 1215576-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité