1-[6-(4-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-p-Tolylpyridin-3-yl)ethanone
OR346550-1G
APOSOR346550-1GEA 265 EUR InStock
APOSOR346550-1G
1-[6-(4-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
1-[6-(4-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formule: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404918
Numéro CAS: 1216790-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité