4-(tert-Butyl)pyridine 1-oxide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346558-1G
APOSOR346558-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR346558-1G
4-(tert-Butyl)pyridine 1-oxide 95+%
4-tert-Butylpyridine-1-oxide
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082431
Numéro CAS: 23569-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité