1-(4-Aminophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346589-1G
APOSOR346589-1GEA 622 EUR InStock
APOSOR346589-1G
1-(4-Aminophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24627542
Numéro CAS: 1215017-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité