1-Iodo-2-(methylsulphinyl)benzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346624-1G
APOSOR346624-1GEA 623 EUR InStock
APOSOR346624-1G
1-Iodo-2-(methylsulphinyl)benzene 95+%
1-Iodo-2-(methylsulphinyl)benzene
Formule: C₇H₇IOS
MW: 266,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089236
Numéro CAS: 71545-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité