5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromocoumaran-7-carboxylic Acid
OR346634-1G
APOSOR346634-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR346634-1G
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 95+%
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₇BrO₃
MW: 243,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191391
Numéro CAS: 41177-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité