2-(Bromomethyl)benzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346678-1G
APOSOR346678-1GEA 497 EUR InStock
APOSOR346678-1G
2-(Bromomethyl)benzaldehyde 95+%
2-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,045 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17014845
Numéro CAS: 60633-91-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité