1-(3-Phenylisoxazol-5-yl)-ethanol 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346711-1G
APOSOR346711-1GEA 751 EUR InStock
APOSOR346711-1G
1-(3-Phenylisoxazol-5-yl)-ethanol 90+%
1-(3-Phenylisoxazol-5-yl)-ethanol
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443700
Numéro CAS: 14776-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité