(±)-2,3-Dibromopropionate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dibromopropionic acid methyll ester, Methyl 2,3-Dibromopropionate, Methyl 2,3-dibromopropanoate
OR3479-5G
APOSOR3479-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3479-5G
(±)-2,3-Dibromopropionate de méthyle
(±)-2,3-Dibromopropionate de méthyle
Formule: C₄H₆Br₂O₂
MW: 245,9 g/mol
Point d'ébullition: 83…86 °C
Densité: 1.944 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017882
Numéro CAS: 1729-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité