Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one

Fournisseur: Apollo Scientific

OR350036-1G
APOSOR350036-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR350036-1G
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one


Formule: C₆H₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689590
Numéro CAS: 21594-52-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité