Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide benzène-1,2,3-tricarboxylique

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,3-tricarboxylic acid, Hemimellitic acid

OR350047-25G
APOSOR350047-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR350047-25G
Acide benzène-1,2,3-tricarboxylique
Acide benzène-1,2,3-tricarboxylique


Formule: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002468
Numéro CAS: 569-51-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité