1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350060-1G
APOSOR350060-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR350060-1G
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-amine
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₇H₁₃N₃
MW: 139,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054260
Numéro CAS: 442850-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité