Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Butyl-3-methylimidazolium nitrate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-Ium nitrate

OR350063-5G
APOSOR350063-5GEA 357 EUR InStock
APOSOR350063-5G
1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate
1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate


Formule: C₈H₁₅N₃O₃
MW: 201,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 179075-88-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité