Acide (4-bromophénoxy)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromophenoxyacetic acid
OR350064-100G
APOSOR350064-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR350064-100G
Acide (4-bromophénoxy)acétique
Acide (4-bromophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
MW: 231,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093070
Numéro CAS: 1878-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité