Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-α-Bromophenylacetic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid

OR350067-100G
APOSOR350067-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR350067-100G
(±)-α-Bromophenylacetic acid
(±)-α-Bromophenylacetic acid


Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,0440 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004206
Numéro CAS: 4870-65-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité