3-Chloro-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR350077-500G
APOSOR350077-500GEA 119 EUR InStock
APOSOR350077-500G
3-Chloro-o-toluidine
3-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 115…117 °C
Densité: 1.185 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007766
Numéro CAS: 87-60-5
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité