2'-Chloropropiophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chlorophenyl Ethyl Ketone, 1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one
OR350082-1G
APOSOR350082-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR350082-1G
2'-Chloropropiophenone
2'-Chloropropiophenone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787256
Numéro CAS: 6323-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité