Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350125-100G
APOSOR350125-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR350125-100G
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 95%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formule: C₁₃H₁₉NO₄
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005951
Numéro CAS: 1149-23-1
EINECS: 214-561-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité