4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350131-5G
APOSOR350131-5GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR350131-5G
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004397
Numéro CAS: 1552-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité