2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350138-1G
APOSOR350138-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR350138-1G
2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenol 98%
2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052606
Numéro CAS: 873055-57-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité