3,4-Dimethyldiphenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350141-25G
APOSOR350141-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR350141-25G
3,4-Dimethyldiphenylamine
3,4-Dimethyldiphenylamine
Formule: C14H15N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093248
Numéro CAS: 17802-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité